Learn More
AMI-1, MedChemExpress
Description
AMI-1 is a potent, cell-permeable and reversible inhibitor of protein arginine N-methyltransferases (PRMTs), with IC50s of 8.8 μM and 3.0 μM for human PRMT1 and yeast-Hmt1p, respectively. AMI-1 exerts PRMTs inhibitory effects by blocking peptide-substrate binding.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | AMI-1 |
| CAS | 20324-87-2 |
| Couleur | Coffee |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H14N2Na2O9S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | H2O : 62.5 mg/mL (113.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(NC1=CC2=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(O)=C2C=C1)NC3=CC4=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC(O)=C4C=C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 548.45 |
| Poids de la formule | 548.45 |
| Afficher plus |