Learn More
Merck Amicon™ Kits d’entretien à cellules agitées (ensemble barre agitatrice, 2 joints, kit de tubes)
Code produit 15836432
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Amicon Cellule remuée (50 mL)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15836432 Amicon Cellule remuée (50 mL) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15836432 Fournisseur Merck Code fournisseur UFSC050MT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    324.00€ / 1 pièces
    Économisez 25.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Les cellules à agitation Amicon concentrent les échantillons rapidement mais doucement, en utilisant l’agitation magnétique pour minimiser la polarisation de la concentration et la dénaturation induite par la contrainte de cisaillement.
Amicon Les cellules agitées concentrent rapidement mais doucement les échantillons, en utilisant un brassage magnétique pour minimiser la polarisation de concentration et la dénaturation induite par les contraintes de cisaillement.
Ce modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés avec des solutions avec une concentration de macrosoluté jusqu’à 10 %. Capacité de concentration rapide ou d’élimination du sel suivie d’une concentration dans la même unité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Amicon Kit de maintenance Stelred Cell 50 mL
Comprend Amicon™ Kit d’entretien à cellules agitées de 50 mL (ensemble barre agitatrice, 2 joints Ea., kit de tubes)
Type Équipement d’ultrafiltration
À utiliser avec (équipement) Amicon Cellule remuée (50 mL)