Learn More
Merck Kits de joints de cellules à agitation Amicon™
Code produit 15846432 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
400 ml
Diamètre (métrique) du filtre:
44,5 mm (filtre)
76 mm (filtre)
Zone de filtration:
13,4 cm2
41,8 cm2
Conditionnement:
1 pièce
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) du filtre Zone de filtration unitSize
15846432 50 ml 44,5 mm (filtre) 13,4 cm2 1 pièce
15897364 400 ml 76 mm (filtre) 41,8 cm2 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15846432 Fournisseur Merck Code fournisseur UFSC050SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    141.00€ / 1 pièces
    Économisez 12.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des solutions allant jusqu’à10 % de concentration de macrosoluté. Le kit de joints de cellules à agitation Amicon™ comprend 3 joints en silicone et des joints toriques. Le modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés et est capable d'une concentration rapide ou d'une concentration / d'élimination du sel dans la même unité.
Kit de joints avec cellules à agitation Amicon™ (joints toriques et joints d’étanchéité, 3 de chaque)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone
Zone de filtration 13,4 cm2
À utiliser avec (application) Dessalage, purification et concentration des protéines
Comprend Amicon™ Stirred Cell 50 mL Seal Kit (3 Ea. o-ring and gasket)
Quantité 3 Ea. gaskets and O-rings
Type Équipement d’ultrafiltration
Volume (métrique) 50 ml
Hauteur (métrique) 11.7 cm
Diamètre (métrique) 44.5 mm filter
Diamètre (métrique) du filtre 44,5 mm (filtre)