Learn More
Merck Kits de joints de cellules à agitation Amicon™
Code produit 15897364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
400 ml
Diamètre (métrique) du filtre:
44,5 mm (filtre)
76 mm (filtre)
Zone de filtration:
13,4 cm2
41,8 cm2
Conditionnement:
1 pièce
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Diamètre (métrique) du filtre Zone de filtration Conditionnement
15897364 400 ml 76 mm (filtre) 41,8 cm2 400mL
15846432 50 ml 44,5 mm (filtre) 13,4 cm2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15897364 Fournisseur Merck Code fournisseur UFSC400SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    156.00€ / 400mL
    Économisez 20.00€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
À utiliser avec des solutions allant jusqu’à10 % de concentration de macrosoluté. Le kit de joints de cellules à agitation Amicon™ comprend 3 joints en silicone et des joints toriques. Le modèle de cellule à agitation Amicon fournit des débits élevés et est capable d'une concentration rapide ou d'une concentration / d'élimination du sel dans la même unité.
Kit de joints avec cellules à agitation Amicon™ (joints toriques et joints d’étanchéité, 3 de chaque)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone
Zone de filtration 41,8 cm2
À utiliser avec (application) Dessalage, purification et concentration des protéines
Comprend Kit de joints avec cellule à agitation de 400 mL Amicon™ (joints toriques et joints d’étanchéité, 3 de chaque)
Quantité Joints d’étanchéité et joints toriques, 3 de chaque
Type Équipement d’ultrafiltration
Volume (métrique) 400 ml
Hauteur (métrique) 18,7 cm
Diamètre (métrique) Filtre 76 mm
Diamètre (métrique) du filtre 76 mm (filtre)