Learn More
Amidinothiourea, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10184910
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2114-02-5
C2H6N4S
118.16
MFCD00014472
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
2724563
diaminométhylidènethiourea
C(=NC(=S)N)(N)N
2114-02-5
C2H6N4S
118.16
MFCD00014472
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
2724563
diaminométhylidènethiourea
C(=NC(=S)N)(N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Amidinothiourea
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 160°C to 164°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C(=NH)NHC(=S)NH2
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7 w/w % in water (20°C)
Poids de la formule 118.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Amidinothiourea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.