Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amido Black10 B, sol. 0,2 % v/v dans 5 % d’acide acétique
Code produit 15420227
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15420227 500 mL 500mL
15404459 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420227 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61978.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1064-48-8 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.487 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1064-48-8
Formule moléculaire C22H14N6Na2O9S2
Poids moléculaire (g/mol) 616.487
Numéro MDL MFCD00004017
Clé InChI HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Acid black 1; C.I. 20470
CID PubChem 44134531
Nom IUPAC disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Amido Black 10B
Concentration 0.2% v/v soln. in 5% acetic acid
Beilstein 5374263
Poids de la formule 616.49
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide