Learn More
Noir Amido 10B, Fisher BioReagents
Description
Amido Black 10B est une coloration générale des protéines et des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amido Black 10B |
| CAS | 1064-48-8 |
| Coefficient d’extinction | 450g(-1) cm(-1) min. |
| Formule moléculaire | C22H14N6Na2O9S2 |
| Synonyme | Naphthol Blue Black |
| Identification | Pass Test |
| Clé InChI | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | disodium ; 4-amino-3-[(4-nitrophényl)diazényl]-5-oxo-6-(phénylhydrazinylidène)naphthalène-2,7-disulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 616.487 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- AMIDO BLACK 10B
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.