Learn More
Amido éthyl méloxicam (impureté de méloxicam), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amido Ethyl Meloxicam (Meloxicam Impurity) |
| CAS | 881399-30-0 |
| Formule moléculaire | C16H17N3O4S2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, N-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-, 1,1-dioxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17N3O4S2/c1-4-19(16-17-9-10(2)24-16)15(21)13-14(20)11-7-5-6-8-12(11)25(22,23)18(13)3/h5-9,20H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(C(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C)c3ncc(C)s3 |
| Nom IUPAC | N-Éthyl-4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 379.45 |
| Poids de la formule | 379.07 |