Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillons de transport amiès gélosés avec charbon
Code produit 10188242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/Sachet, 500/Carton
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10188242 50/Sachet, 500/Carton 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10188242 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS0002A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    504.60€ / 500 pièces
    Économisez 65.40€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Simplifiez le transport des écouvillons de prélèvement laryngé, vaginal, cutané et pour blessures avec ces écouvillons de transport gélosés amiès.
Simplifiez le transport des écouvillons de prélèvement laryngé, vaginal, cutané et pour blessures avec ces écouvillons de transport gélosés au charbon Thermo Scientific™ Oxoid™ Amies. La présence de charbon dans le milieu neutralise les toxines bactériennes et autres substances inhibitrices et prolonge la viabilité des organismes pathogènes. La gélose Amie avec écouvillons de transport au charbon est fournie avec des pointes de rayonne souples, qui sont inertes et non toxiques pour les microorganismes.
Optimisez le prélèvement et la récupération d’échantillons grâce aux écouvillons de transport amiès gélosés avec charbon.
  • Avec milieux de culture pour la conservation des échantillons bactériens pendant le transport vers le laboratoire.
  • Chaque lot de produit est testé à l’aide d’une large gamme d’agents pathogènes aérobies et anaérobies pour garantir un rendement adéquat.
  • Numéro de lot / date de péremption et tube inviolable, ce qui garantit une traçabilité et une stérilité complètes.
  • La conception de tubes en sablier “Venturi” empêche la désintégration de la colonne de gel et élimine les poches d’air indésirables, les bulles et les coupures de gel qui peuvent être nocives pour les bactéries fastidieuses.
  • Le gel maximal pour la conservation anaérobie à 5 ml assure la viabilité et la protection de l’échantillon
  • Le produit ne contient pas d’ampoules en verre, ce qui signifie plus de sécurité, car il n’est pas nécessaire de briser le verre et aucun joint ou obstacle à la perforation ou au dessèchement des écouvillons.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Écouvillon de transport
Swab Configuration Applicateur unique
Description Écouvillons de transport amiès gélosés avec charbon
Quantité 50/Sachet, 500/Carton
Shaft Material Plastique
Conditions de stockage 5°C à 25°C ; ne pas congeler
Matériau de la pointe Rayonne