Learn More
Thermo Scientific™ Mini-pointe gélosée amiès : Fil applicateur ferme
Code produit 10260483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/Sachet, 500/Carton
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10260483 50/Sachet, 500/Carton 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10260483 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS0012A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.35€
    54.20€ / 500 pièces
    Économisez 7.15€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Simplifiez le transport des écouvillons oculaires, nasopharyngés et urétraux d’hommes et des écouvillons pédiatriques avec ces écouvillons de transport gélosés amiès.
Simplifiez le transport des écouvillons oculaires, nasopharyngés et urétraux d’hommes et des échantillons pédiatriques avec les mini-pointes gélosées amiès Thermo Scientific™ Oxoid™ : Fil applicateur ferme. La dimension étroite de la tige et de la pointe de l’écouvillon fournit un dispositif plus pratique pour certains échantillonnages.
Optimisez le prélèvement et la récupération d’échantillons grâce aux mini-pointes gélosées amiès : Fil applicateur ferme.
  • Avec milieux de culture pour la conservation des échantillons bactériens pendant le transport vers le laboratoire.
  • Chaque lot de produit est testé à l’aide d’une large gamme d’agents pathogènes aérobies et anaérobies pour garantir un rendement adéquat.
  • Numéro de lot / date de péremption et tube inviolable, ce qui garantit une traçabilité et une stérilité complètes.
  • La conception de tubes en sablier “Venturi” empêche la désintégration de la colonne de gel et élimine les poches d’air indésirables, les bulles et les coupures de gel qui peuvent être nocives pour les bactéries fastidieuses
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Écouvillon de transport
Description Mini-pointe gélosée amiès : Fil applicateur ferme
Quantité 50/Sachet, 500/Carton
Shaft Material Fil d’aluminium
Conditions de stockage 5°C à 25°C ; ne pas congeler
Matériau de la pointe Rayonne
Types de pointes Mini-pointe
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.