Learn More
Thermo Scientific™ Écouvillon de transport de gélose Amies Agar
Code produit 10321783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50/Sachet, 500/Carton
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10321783 50/Sachet, 500/Carton 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10321783 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS0001A
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Simplifiez le transport des écouvillons de prélèvement laryngé, vaginal, cutané et pour blessures avec ces écouvillons de transport gélosés amiès.
Simplifiez le transport des écouvillons de prélèvement laryngé, vaginal, cutané et de blessures avec ces écouvillons de transport gélosés amiès Thermo Scientific™ Oxoid™. Les écouvillons de transport gélosés amiès sont livrés avec des embouts en rayonne mous, inertes et non toxiques pour les microorganismes.
Optimisez le prélèvement et la récupération d’échantillons grâce aux écouvillons de transport de gel Amiès.
  • Avec milieux de culture pour la conservation des échantillons bactériens pendant le transport vers le laboratoire.
  • Les pointes de rayonne molles sont inertes et non toxiques pour les microorganismes
  • Chaque lot de produit est testé à l’aide d’une large gamme d’agents pathogènes aérobies et anaérobies pour garantir un rendement adéquat.
  • Numéro de lot / date de péremption et tube inviolable, ce qui garantit une traçabilité et une stérilité complètes.
  • La conception de tubes en sablier “Venturi” empêche la désintégration de la colonne de gel et élimine les poches d’air indésirables, les bulles et les coupures de gel qui peuvent être nocives pour les bactéries fastidieuses
  • Le gel maximal pour la conservation anaérobie à 5 ml assure la viabilité et la protection de l’échantillon
  • Le produit ne contient pas d’ampoules en verre, ce qui signifie plus de sécurité, car il n’est pas nécessaire de briser le verre et aucun joint ou obstacle à la perforation ou au dessèchement des écouvillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Écouvillon de transport
Swab Configuration Applicateur unique
Description Écouvillon de transport de gélose Amies Agar
Quantité 50/Sachet, 500/Carton
Shaft Material Plastique
Conditions de stockage 5°C à 25°C ; ne pas congeler
Matériau de la pointe Rayonne