Learn More
Amifampridine, MedChemExpress
Code produit 16446606
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16446606 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14946
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amifampridine
CAS 54-96-6
Couleur Gris
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H7N3
Quantité 100 mg
Synonyme 3,4-Diaminopyridine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 38 mg/mL (348.21 mM)
SMILES NC1=C(N)C=CN=C1
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 99.01%
Qualité Research
Forme physique Powder