Learn More
Amifloxacin, MedChemExpress
Code produit 16473239
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473239 1 mg
16422458 5 mg
16410259 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473239 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYU00221
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Amifloxacin (Win49375) is a synthetic antibacterial agent of the quinolone class.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amifloxacin
Forme physique Solid
CAS 86393-37-5
Couleur Jaune clair
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H19FN4O3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Win49375
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (149.54 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(C1=CN(NC)C2=C(C=C(F)C(N3CCN(C)CC3)=C2)C1=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 334.35
Poids de la formule 334.35
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research