Learn More
Melford Amikacine
Code produit 30018009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018009 5 g 5g
30018007 1 g 1g
30018008 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018009 Fournisseur Melford Code fournisseur A205305.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
L'amikacine est un antibiotique aminoglycoside.
L’amikacine est un antibiotique aminoside.
L'amikacine est un antibiotique aminoglycoside. Il est souvent utilisé dans les laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire et agit en inhibant la synthèse des protéines bactériennes. De plus, il se lie à la sous-unité ribosomale 30S des bactéries, ce qui entraîne une mauvaise lecture de l'ARNm et empêche finalement la synthèse des protéines bactériennes. Grâce à son mécanisme d'action, l'amikacine est efficace contre un large éventail de bactéries Gram-négatives et certaines bactéries Gram-positives.
Couramment utilisé comme agent sélectif dans les cultures cellulaires et les expériences de biologie moléculaire. Peut être inclus dans les milieux de culture pour cultiver sélectivement des cellules génétiquement modifiées pour exprimer une résistance à cet antibiotique. On y parvient souvent en introduisant dans les cellules un plasmide ou un vecteur contenant un gène de résistance à l'amikacine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amikacin
CAS 37517-28-5
Quantité 5 g
Formule moléculaire C22H43N5O13