Learn More
Amikacine (de la Kanamycine A, poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents
Code produit 10134924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10134924 250 mg Verre ambré 250mg
10011313 1 g Verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10134924 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2643250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
  • Un antibiotique qui sert d’agent sélectif pour isoler les bactéries transformées
  • L’amikacine agit comme un inhibiteur indirect de la synthèse protéique dans les procaryotes en se liant à la sous-unité 30S des ribosomes
  • Utile comme agent sélectif pour isoler les bactéries qui ont été transformées avec un plasmide contenant le gène résistant aux antibiotiques
  • Destiné uniquement à des fins de recherche, et non à des fins de fabrication ou d’utilisation commerciale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37517-28-5
Formule moléculaire C22H43N5O13
Poids moléculaire (g/mol) 585.608
Clé InChI LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
Synonyme Lukadin
CID PubChem 37768
ChEBI CHEBI:2637
Nom IUPAC (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Amikacin
Type Amikacin
Note relative au nom From Kanamycin A
Forme physique Solide
pH 9.5 to 11.5
Point de fusion 214°C
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 900μg/mg
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Merck Index 15, 400
Informations sur la solubilité completely soluble in water
Poids de la formule 585.61