Learn More
Amikacine, MP Biomedicals™
Code produit 17610877 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17610877 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17610877 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02150342.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.05€
    58.80€ / 250mg
    Économisez 8.25€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisée pour traiter différents types d’infections bactériennes. L’amikacine de MP Biomedicals est un antibiotique aminoglucoside le plus souvent utilisé pour traiter les infections par des bactéries à gram-négatif multirésistantes telles que Pseudomonas
L’amikacine fonctionne en se liant à la sous-unité ribosomique 30S bactérienne, induisant une mauvaise lecture de l’ARNm et laissant la bactérie incapable de synthétiser les protéines essentielles à sa croissance. Elle interfère avec la translocation de l’ARNt du site A au site P. L’amikacine doit être administrée par voie intraveineuse ou intramusculaire ; elle n’est pas absorbée par voie orale.
Spécification
Forme physique Poudre
CAS 37517-28-5
pH 9,5 à 11,5 (solution aqueuse à 1 %)
Puissance environ 900 μg/mg
Couleur White to Light Gray
Quantité 250 mg
Rotation optique 100.5°
Formule moléculaire C22H43N5O13
Point d’ébullition 981,8 °C (760mmHg)
Synonyme 1-N-[L(-)-4-Amino-2-hydroxy-butyryl] kanamycin A, O-3-Amino-3-deoxy-a -D-glucopyranosyl-(1 ---> 6)-O-6-amino-6-deoxy-a-D-glucopyranosyl-(1 ---> 4)]- N1 -(4-amino-2-hydroxy-1-oxobutyl)-2-deoxy-D-streptamine, Lukadin
Informations sur la solubilité Modérément soluble dans l’eau.
Clé InChI LKCWBDHBTVXHDL-RMDFUYIESA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1NC(=O)C(CCN)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CN)O)O)O)N
Nom IUPAC (2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminométhyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide
Poids moléculaire (g/mol) 585.608
CID PubChem 37768
ChEBI CHEBI:2637
Poids de la formule 585.6
Qualité Not Available