Learn More
Amiloride hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Description
Amiloride hydrochloride dihydrate (MK-870 hydrochloride dihydrate) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride dihydrate is a blocker of polycystin-2 (PC2
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amiloride hydrochloride dihydrate |
| CAS | 17440-83-4 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C6H13Cl2N7O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | MK-870 hydrochloride dihydrate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.33 mg/mL (275.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2 mg/mL (6.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(N)=N.[H]Cl.O.O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 302.12 |
| Afficher plus |