Learn More
Amiloride hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16462086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462086 500 mg
16448216 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16462086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0285A
MedChemExpress Amiloride hydrochloride (MK-870 hydrochloride) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride is a blocker of polycystin-2 (PC2; TRPP2) channel.
Amiloride hydrochloride (MK-870 hydrochloride) is an inhibitor of both epithelial sodium channel (ENaC) and urokinase-type plasminogen activator receptor (uTPA). Amiloride hydrochloride is a blocker of polycystin-2 (PC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiloride hydrochloride
CAS 2016-88-8
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H9Cl2N7O
Quantité 500 mg
Synonyme MK-870 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (375.81 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (26.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(N)=N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 266.09
Poids de la formule 266.09
Pourcentage de pureté 99.46%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism