Learn More
Amiloride Hydrochloride, TRC
Code produit 18041910
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18041910 5 g 5g
18062010 50 mg 50mg
18030910 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18041910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5787005G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2016-88-8
Formule moléculaire C6 H8 Cl N7 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 266.09
Synonyme 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxyl)guanidine hydrochloride, Amilorid hydrochloride, Amiloride hydrochloride, Amipramidine, Amipramizide, Amiprazide, Colectril, Guanamprazine hydrochloride, MK-870 hydrochloride, Midamor, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, Nilurid
Nom IUPAC 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiloride hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
Poids de la formule 265.0246