Learn More
Amiloride Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Amiloride hydrochloride |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H |
| Poids de la formule | 265.0246 |