Learn More
Chlorhydrate d'amiloride dihydraté, TRC
Code produit 30339112
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339112 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6845601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Formule moléculaire C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Quantité 1 g
Synonyme Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Nom IUPAC 3,5-diamino-N-carbamidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide ;dihydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 302.12
Poids de la formule 301.0457