Learn More
Chlorhydrate d'amiloride dihydraté, TRC
Code produit 30333999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30333999 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30333999 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA684560100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Formule moléculaire C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Quantité 100 mg
Synonyme Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Nom IUPAC 3,5-diamino-N-carbamidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide ;dihydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 302.12
Poids de la formule 301.0457