Learn More
MedChemExpress Amine-PEG3-Biotin
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Poids moléculaire | 418.55 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 250 mg/mL (597.30 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (238.92 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 359860-27-8 |