Learn More
MP Biomedicals Régime d’acides aminés, synthétique, granulés
Code produit 11467341 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg -
11487341 50 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467341 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0296036210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00€
    1772.40€ / 10kg
    Économisez 92.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Régime riche en acides aminés. Peut être ajouté au gel de gélose pour augmenter la palatabilité.
  • Régime riche en acides aminés
  • Peut être ajouté au gel de gélose pour augmenter la palatabilité
  • Peut être utilisé pour la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Usage unique
Format Culot
Quantité 10 kg
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Réfrigéré
Longueur (impériale) 1 pi
Longueur (métrique) 0,3048 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.