Learn More
MP Biomedicals Régime d’acides aminés, synthétique, granulés
Code produit 11487341 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487341 50 kg -
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487341 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0296036250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Régime riche en acides aminés. Peut être ajouté au gel de gélose pour augmenter la palatabilité.
  • Régime riche en acides aminés
  • Peut être ajouté au gel de gélose pour augmenter la palatabilité
  • Peut être utilisé pour la recherche
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Alimentation animale
Jetable Usage unique
Format Culot
Quantité 50 kg
Stérilité Non stérile
Conditions de stockage Réfrigéré
Longueur (impériale) 1 ft.
Longueur (métrique) 0.3048 m
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.