Learn More
Amino Albendazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Propylsulphanyl)-1H-benzimidazol-2-amine |
| CAS | 80983-36-4 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N3 S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylthio)- (9CI), 6-(Propylthio)-1H-benzimidazol-2-amine, 5-(Propylthio)-1H-benzimidazol-2-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N3S/c1-2-5-14-7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13) |
| SMILES | CCCSc1ccc2[nH]c(N)nc2c1 |
| Nom IUPAC | 5-propylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.3 |
| Poids de la formule | 207.083 |