Learn More
Amino-PEG2-alcool, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol |
| CAS | 929-06-6 |
| Formule moléculaire | C4 H11 N O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-(2-Aminoethoxy)ethanol, 1-Amino-2-(2-hydroxyethoxy)ethane, 2-(2-Aminoethoxy)ethan-1-ol, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-(Hydroxyethoxy)ethylamine, 2-Amino-2'-hydroxydiethyl ether, 2-Aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, 5-Amino-3-oxapentan-1-ol, 5-Hydroxy-3-oxapentylamine, Diethylene glycol amine, Diethylene glycol monoamine, Diglycolamine, Diglycolamine Agent, Diglycolamine-succinimide graft copolymer, NSC 86108, O-(2-Hydroxyethyl) ethanolamine, β-(β-Hydroxyethoxy)ethylamine, β-Hydroxy-β'-aminodiethyl ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | NCCOCCO |
| Nom IUPAC | 2-(2-aminoéthoxy)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 105.14 |
| Poids de la formule | 105.079 |