Learn More
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Code produit 30327753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327753 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5850001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 134179-38-7
Formule moléculaire C8 H18 N4 O3
Quantité 1 g
Synonyme 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
Formule InChI InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
SMILES NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamine
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Poids de la formule 218.1379