Learn More
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| CAS | 134179-38-7 |
| Formule moléculaire | C8 H18 N4 O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.25 |
| Poids de la formule | 218.1379 |