Learn More
Chlorhydrate d'aminoacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| CAS | 6011-14-9 |
| Formule moléculaire | C2H5ClN2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC#N |
| Nom IUPAC | 2-aminoacétonitrile ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 92.53 |
| Poids de la formule | 92.0141 |