Learn More
Sulfate d’aminoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aminoacetonitrile sulfate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfate d’aminoacétonitrile est utilisé dans la synthèse organique, en agent catalytique, en additif pétrochimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminoacetonitrile sulfate |
| Point de fusion | ∼160°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Formule linéaire | (H2NCH2CN)2·H2SO4 |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3439 |
| Beilstein | 3916094 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,412 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Afficher plus |