Description
Recommandé dans les cas suivants :
Marquage enzymatique indirect non radioactif de l’ADN au cours de la synthèse d’ADNc, la PCR, le marquage translation de coupure, la synthèse d’amorce ou l’extension d’amorce.
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 mM |
| Contenu et stockage | Aminoallyl-dUTP Solution, 10 mM (100 μL) Store at –20°C. |
| Forme | Liquide |
| Polymérase | ADN polymérase |
| Méthode d’étiquetage | Marquage direct |
| Marqueur ou colorant | Aminoallyl |
| Quantité | 100 μl |
| Conditions d’expédition | Dry Ice |
| À utiliser avec (application) | cDNA Synthesis, Non-Radioactive Labeling |