Learn More
Aminoglutéthimide, TRC
Code produit 30315866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315866 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60981050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Formule moléculaire C13 H16 N2 O2
Quantité 50 mg
Synonyme Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, (±)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, α-(p-Aminophenyl)-α-ethylglutarimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
Nom IUPAC 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 232.28
Poids de la formule 232.1212