Learn More
Chlorhydrate dʼaminoguanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10354362 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10354362 25 g Flacon en verre 25g
10140812 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354362 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 368910250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    52.65€ / 25g
    Économisez 10.20€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1937-19-5 | CH6N4·HCl | 110.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1937-19-5
Formule moléculaire CH6N4·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 110.55
Numéro MDL MFCD00039074
Clé InChI UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoguanidine hydrochloride, pimagedine hcl, guanylhydrazine hydrochloride, hydrazinecarboximidamide hydrochloride, aminoguanidinehydrochloride, aminoguanidine hcl, pimagedine hydrochloride, aminoguanidine monohydrochloride, hydrazinecarboximidamide, hydrochloride
CID PubChem 2734687
Nom IUPAC 2-aminoguanidine; chlorhydrate
SMILES C(=NN)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoguanidine hydrochloride
Note relative au nom 98%
Point de fusion >160.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NNHC(=NH)NH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 03, IV, 236
Merck Index 15, 438
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 110.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aminoguanidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.