Learn More
Chlorhydrate d’aminoguanidine (TRC)
Code produit 17992885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992885 1 g 1g
17904835 5 g 5g
17984155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17992885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6098631G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1937-19-5
Formule moléculaire CH6N4 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 110.55
Synonyme Amino-guanidine Monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, Monohydrochloride (9CI), Aminoguanidine Monohydrochloride, Aminoguanidinium Chloride, GER 11, Pimagedine Hydrochloride
Nom IUPAC 2-aminoguanidine; chlorhydrate
SMILES Cl.NNC(=N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoguanidine Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H