Learn More
Carbonate d’hydrogène d’aminoguanidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Aminoguanidine bicarbonate is an inhibitor of NOS (nitric oxide synthase). Aminoguanidine bicarbonate is used to study the effect of addition of polyamines to rat embryo cell cultures infected with adenovirus type 5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bicarbonate d’aminoguanidine est un inhibiteur de la NOS (oxyde nitrique synthase). Le bicarbonate d’aminoguanidine est utilisé pour étudier l’effet de l’addition de polyamines aux cultures de cellules embryonnaires de rat infectées par l’adénovirus de type 5.
Solubilité
Soluble dans l’eau (3,3 mg/ml à 30°C), et dans l’eau (2,7 mg/ml à 20°C).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminoguanidine hydrogen carbonate |
| Point de fusion | ∼170°C (decomposition) |
| Densité | 1.6 |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 3569869 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (3.3mg/ml at 30°C),and water (2.7mg/ml at 20°C). |
| Poids de la formule | 136.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |