Learn More
Nitrate d’aminoguanidine, 98 %, cont. env. 10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342537 100 g 100g
11332537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11632.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137.10 g/mol
Aminoguanidine nitrate is used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate d’aminoguanidine est utilisé comme matière première pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents réducteurs, les agents oxydants forts, les matières organiques et les poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10308-82-4
Formule moléculaire CH7N5O3
Poids moléculaire (g/mol) 137.10
Numéro MDL MFCD00013174
Clé InChI PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
CID PubChem 165859
Nom IUPAC 2-aminoguanidine ; Acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminoguanidine nitrate
Point de fusion 138°C to 142°C
Notes de pourcentage du dosage Cont. Jusqu≈à 10 % d’eau
Quantité 100 g
Numéro UN UN1479
Beilstein 3916056
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 137.1
Pourcentage de pureté 98%