Learn More
Nitrate d'aminoguanidine, TRC
Code produit 30313187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6097201G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminoguanidinium nitrate
CAS 10308-82-4
Formule moléculaire C H7 N4 . N O3
Quantité 1 g
Synonyme Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198
Formule InChI InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1
SMILES NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-]
Nom IUPAC nitrato de [amino(hidrazinil)metilideno]azanio
Poids moléculaire (g/mol) 137.1
Poids de la formule 137.0549