Learn More
Nitrate d'aminoguanidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Aminoguanidinium nitrate |
| CAS | 10308-82-4 |
| Formule moléculaire | C H7 N4 . N O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198 |
| Formule InChI | InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1 |
| SMILES | NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | nitrato de [amino(hidrazinil)metilideno]azanio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.1 |
| Poids de la formule | 137.0549 |