Learn More
Bicarbonate d'aminoguanidinium, TRC
Code produit 30326933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60971525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Formule moléculaire C H6 N4 . C H2 O3
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
SMILES NNC(=N)N.OC(=O)O
Nom IUPAC 1-aminoguanidina;ácido carbónico
Poids moléculaire (g/mol) 136.11
Poids de la formule 136.0596