Learn More
Aminohippurate sodium, MedChemExpress
Description
Aminohippurate sodium is a diagnostic agent useful in medical tests involving the kidney used in the measurement of renal plasma flow.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aminohippurate sodium |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 94-16-6 |
| Couleur | White to Light Yellow |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H9N2NaO3 |
| Synonyme | Sodium p-aminohippurate p-Aminohippuric acid sodium salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (462.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 46 mg/mL (212.80 mM) |
| SMILES | O=C(O[Na])CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O |
| Afficher plus |