Learn More
Chlorhydrate d’acide δ-aminolévulinique, 99,7 %, MP Biomedicals™
Code produit 11432910 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11432910 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210024791
Le chlorhydrate d’acide delta-aminolévulinique est le précurseur universel des tétrapyrroles, comme la chlorophylle et l’hème
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-2-5451
Formule moléculaire C5H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Numéro MDL MFCD00012869
Clé InChI ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
CID PubChem 123608
Nom IUPAC acide 5-amino-4-oxopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau δ-Aminolevulinic acid hydrochloride
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.997
Quantité 1 g
Poids de la formule 167.6
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride