Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Coupling Resin
Code produit 11836774 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11836774 50 ml 50mL
11826774 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11836774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20382
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Immobilise de manière covalente les protéines et les anticorps par des résidus de lysine ou d’autres amines primaires (-NH2) via une amination réductrice avec ces billes d’agarose activées par aldéhyde.
La résine de couplage Thermo Scientific™ AminoLink est une agarose à microbilles réticulée à 4 % qui a été activée avec des groupes aldéhyde pour permettre l’immobilisation covalente d’anticorps et d’autres protéines par le biais d’amines primaires.
La résine de couplage AminoLink est une agarose en microbilles, réticulée à 4 %, qui a été activée avec des groupes aldéhydes. Les protéines et autres molécules avec des amines primaires peuvent être associées par covalence (immobilisées) à la résine pour faire des colonnes de chromatographie à utiliser dans la purification par affinité. Les groupes aldéhydes forment des liaisons d’amines secondaires stables avec des amines primaires telles qu’elles existent dans la chaîne latérale des résidus de lysine (K), qui sont généralement abondantes et facilement accessibles dans les protéines. Une fois qu’une protéine est immobilisée, la résine d’affinité préparée peut être utilisée pour une variété de méthodes de purification par affinité de lots et de colonnes impliquant des interactions de liaison avec la protéine immobilisée. La résine et la liaison sont stables dans la plupart des conditions de liaison et d’élution généralement utilisées dans la chromatographie d’affinité, ce qui permet à la résine préparée d’être utilisée pour plusieurs cycles de procédures de purification par affinité.
Points clés :
  • Résine de couplage AminoLink – 4 % d’agarose en microbilles réticulée activée à l’aldéhyde.
  • Idéal pour les anticorps et autres protéines – immobilise les molécules via les amines primaires (-NH2)
  • Conditions de couplage flexibles – efficaces (>85 %) couplage sur une large gamme de pH (4 à 10) et de conditions de tampon (PBS ou autre tampon non amine avec ou sans solvant organique)
  • Immobilisation stable et permanente – la réaction de couplage entraîne une liaison d’amine secondaire stable et anti-fuite entre la résine et le ligand
  • Mieux que l’immobilisation à l’agarose activée par CNBr – la liaison est plus stable et non chargée, ce qui entraîne moins de liaisons non spécifiques dans les procédures de purification par affinité
  • Polyvalente et réutilisable – la résine d’affinité préparée est adaptable aux techniques d’affinité de colonnes et de lots et la résine est réutilisable pour les applications typiques basées sur les interactions de liaison protéique
Comprend :
Le kit contient des colonnes AminoLink pré-conditionnées, un tampon de couplage, un tampon d’absorption, une solution de lavage, une solution de cyanoborohydrure de sodium et des accessoires pour colonnes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits AminoLink
Quantité 50 ml
Cible Anticorps, protéines via l’amine primaire
Type Résine
Phase stationnaire Aldéhydes
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose