Learn More
Aminomalononitrile p-Toluènesulfonate, TRC
Code produit 30316988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316988 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316988 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA62806010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate
CAS 5098-14-6
Formule moléculaire C10H11N3O3S
Quantité 10 g
Synonyme Aminomalonitrile Tosylate, Aminomalononitrile Tosylate, p-toluenesulfonate Amino-malononitrile, Mono(4-methylbenzenesulfonate) Amino-propanedinitrile
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(C#N)C#N
Nom IUPAC Acide 2-aminopropanedinitrile;4-méthylbenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 253.28