Learn More
Acide aminométhanephosphonique, TRC
Code produit 17994005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17994005 250 mg 250mg
17962835 5 g 5g
17980505 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17994005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA617340250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-51-9
Formule moléculaire C H6 N O3 P
Poids moléculaire (g/mol) 111.04
Synonyme Phosphonic acid, (aminomethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Aminomethyl)phosphonic acid, (Aminomethyl)phosphonic acid, AMPA, AMPA (surfactant), Aminomethanephosphonic acid, Aminomethylenephosphonic acid, NSC 30076, Nalco 3919, Phosphaglycine
Nom IUPAC Acide aminométhylphosphonique
SMILES NCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Poids de la formule 111.0085
Pourcentage de pureté >95%