Learn More
(Aminométhyl)cyclopropane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Aminomethyl)cyclopropane |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.8200g/mL |
| Point d’ébullition | 84.0°C to 85.0°C |
| Point d’éclair | −30°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4320 to 1.4340 |
| Quantité | 50 g |
| Afficher plus |