Learn More
(Aminométhyl)chlorhydrate de cyclopropane, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 11985191 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11985191 1 g 1g
11905201 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11985191 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Chemische Identifikatoren
CAS 7252-53-1
Formule moléculaire C4H9ClN
Poids moléculaire (g/mol) 106.57
Numéro MDL MFCD00012544
Clé InChI MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
CID PubChem 81671
SMILES [Cl].NCC1CC1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 205.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire C3H5CH2NH2·HCl
Quantité 1 g
Beilstein 12,4
Nom IUPAC 1-cyclopropylméthanamine chlorhydrate
Poids de la formule 107.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.