Learn More
Acide (aminométhyl-d2)phosphonique, DNA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| CAS | 30926-24-0 |
| Formule moléculaire | C D2 H4 N O3 P |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | Phosphonic acid, (aminomethyl-d2)- (8 CI, 9 CI), (Aminomethyl-d2)phosphonic Acid, Aminomethane-d2-phosphonic acid, AMPA-d2, (Aminomethyl)phosphonic Acid-D2 |
| Formule InChI | InChI=1 S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)P(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | [acide amino(didio)méthyl]phosphonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 113.0493 |
| Poids de la formule | 113.0211 g/mol |
| Afficher plus |