Learn More
Acide (aminométhyl)phosphonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392277 1 g 1g
11302287 250 mg -
15498909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09833.03
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1066-51-9 | CH6NO3P | 111.037 g/mol
(Aminomethyl)phosphonic acid is used in the preparation of (acetylamino-methyl)-phosphonic acid by reacting with acetic anhydride. Further, it is used in the development of immobilized metal affinity chromatography column based on organic-inorganic hybrid silica monolith.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide (aminométhyl)phosphonique est utilisé dans la préparation de l’acide (acétylamino-méthyle)-phosphonique en réagissant avec l’anhydride acétique. De plus, il est utilisé dans le développement de la colonne de chromatographie d’affinité métallique immobilisée basée sur le monolithe de silice hybride organique-inorganique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-51-9
Formule moléculaire CH6NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 111.037
Numéro MDL MFCD00008105
Clé InChI MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
CID PubChem 14017
ChEBI CHEBI:28812
Nom IUPAC Acide aminométhylphosphonique
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (Aminomethyl)phosphonic acid
Point de fusion ∽290°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 1701219
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 111.04
Pourcentage de pureté 99%