Learn More
Acide (aminométhyl)phosphonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10341434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10341434 5 g Flacon en verre -
10380684 250 mg Flacon en verre 250mg
10732681 1 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10341434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291640050
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-51-9
Formule moléculaire CH6NO3P
Poids moléculaire (g/mol) 111.04
Numéro MDL MFCD00008105
Clé InChI MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
CID PubChem 14017
ChEBI CHEBI:28812
Nom IUPAC Acide aminométhylphosphonique
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau (Aminomethyl)phosphonic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2P(O)(OH)2
Quantité 5 g
Beilstein 01, 2596
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 111.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (Aminomethyl)phosphonic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.